Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
- Antibióticos
- Compuestos de drogas
- Bases orgánicas
- Aminoácidos
- Catecolaminas
- Herbicidas
- El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
- Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 150 mL |
| Descripción | Lecho de 50 g de peso; columna de 150 mL de volumen; 10/paq. |
| Peso del lecho | 50.000 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de compuestos básicos cargados |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep SCX |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 150 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.