Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™
Código de producto. 10279954 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 ml
6 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10279954 150 mg 6 mL paquete de 30
10595895 30 mg 1 mL paquete de 100
15974417 600 mg 6 mL paquete de 50
10259564 30 mg 3 ml paquete de 50
15984417 300 mg 3 ml paquete de 100
10505905 60 mg 3 ml 50 PCS
10448104 200 mg 3 ml paquete de 50
10351215 500 mg 3 ml paquete de 50
10618725 500 mg 6 mL paquete de 30
10015894 100 mg 6 mL paquete de 30
10269564 60 mg 6 mL paquete de 30
10565245 200 mg 6 mL paquete de 30
11504745 2000 mg 25 ml paquete de 20
11514745 1000 mg 25 ml paquete de 20
13406936 100 mg 3 ml paquete de 50
13436936 1000 mg 6 mL paquete de 30
16 options
Código de producto. 10279954
Marca: Thermo Scientific™ 60107211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain.
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea.Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Ideales para muestras grandes, los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 mL
Descripción Peso del lecho 150 mg; volumen de la columna 6 mL
Peso del lecho 150 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos polares y no polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 6 mL
Cantidad 30/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.