Descripción
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
- [bullet] Recuperaciones altas y uniformes
- [bullet] Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- [bullet] Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- [bullet] Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
- [bullet] Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
- [bullet] Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
- [bullet] Muestras medioambientales
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de retenedor de 96 pocillos extraíbles de PEP de 30 mg/1 mL, 1/paq. |
| Peso del lecho | 30 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos polares y no polares |
| Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep |
| Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL |
| Cantidad | 1/paq. |