Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de recogida del colector de presión HyperSep™
Código de producto. 15280349 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Gradilla de recogida para tubos de 13 mm, pack de 1
Gradilla de recogida para tubos de 16 mm, pack de 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15280349
Marca: Thermo Scientific™ 60104269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice la gradilla de recogida que se ajusta al tamaño de los tubos de recogida utilizados con el colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™.
Utilice la gradilla de recogida del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™, que se ajusta al tamaño de los tubos de recogida que se esté utilizando. El colector de presión positiva HyperSep prepara hasta 48 muestras mediante la extracción de fase sólida (SPE) de forma simultánea. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de recogida para tubos de 13 mm, pack de 1
Para utilizar con (aplicación) Extraer recogida
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 mm, colector de presión positiva
Línea de productos HyperSep
Tipo Rack de recogida