Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS Cartridges
Código de producto. p-200022961 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
150 mg
200 mg
250 mg
500 mg
10 g
Tamaño de partículas:
De 20 a 40 μm
De 55 a 65 μ m y malla 120/400
De 55 a 65 μm
Absorbente:
200 mg WAX, 50 MG GCB
50 mg GCB, 200 MG WAX
CERA polimérica
DVB polimérico
Negro de carbono grafitizado (GCB)
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de partículas Absorbente unitSize
18415682 150 mg De 55 a 65 μm CERA polimérica paquete de 30
18465672 250 mg De 55 a 65 μ m y malla 120/400 200 mg WAX, 50 MG GCB paquete de 30
18485672 250 mg De 55 a 65 μ m y malla 120/400 50 mg GCB, 200 MG WAX paquete de 30
18475672 500 mg De 20 a 40 μm DVB polimérico paquete de 30
18435682 500 mg De 55 a 65 μm CERA polimérica paquete de 30
18425682 30 mg De 55 a 65 μm CERA polimérica paquete de 50
18495672 200 mg De 55 a 65 μm CERA polimérica paquete de 30
18405682 10 g De 55 a 65 μ m y malla 120/400 Negro de carbono grafitizado (GCB) paquete de 50
8 options
Código de producto. 18415682
Marca: Thermo Scientific™ 601071506WAX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination.
HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination. The range of selectivity’s and formats are designed to meet the requirements for main environmental testing methods by extracting and concentrating samples from drinking water, ground water, surface water, wastewater, soil, food and other complex matrices.
Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are among the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS and the discovery of unknown PFAS substances is rapidly growing. SPE solutions are a fundamental part of the analytical workflow for analysis of PFAS compounds.
Thermo Scientific provides a range of products to address PFAS testing requirements e.g. EPA methods: 1633, 537.1, 533.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HyperSep PFAS SPE, 150 mg, 6 mL, WAX
Peso del lecho 150 mg
Para utilizar con (aplicación) EPA method 1633, extraction of PFAS from water, tissue, soil, or biosolids
Para utilizar con (equipo) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Tamaño de partículas De 55 a 65 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente CERA polimérica
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 6 mL
Cantidad 30/Pk.