Learn More
Thermo Scientific™ Placas de laboratorio de poliestireno HyperSep™
Código de producto. p-4524447 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
C18; poliestireno
Dióxido de circón; poliestireno
Dióxido de titanio; poliestireno
SAX; poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Descripción unitSize
10289694 C18; poliestireno paquete de 5
10723667 Dióxido de circón; poliestireno paquete de 5
10138074 Dióxido de titanio; poliestireno paquete de 5
10127364 SAX; poliestireno paquete de 5
4 options
Código de producto. 10289694
Marca: Thermo Scientific™ 60110201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una purificación y preparación de muestras sencillas y cómodas para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas con estas placas de laboratorio de 96 pocillos.
Disponibles en una amplia gama de materiales cromatográficos, las placas de laboratorio Thermo Scientific™ HyperSep™ de poliestireno permiten una purificación sencilla y cómoda y la preparación de muestras para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas. Con este formato de placa de 96 pocillos, el medio se integra en el fondo de la placa. Algunas aplicaciones habituales son: 
  • Histocultivo y separación de productos
  • Concentración de muestras a pequeña escala
  • Limpieza de muestras
  • Obtención de muestras tras la cromatografía
Estas prácticas placas de laboratorio de 96 pocillos HyperSep se pueden procesar manualmente o mediante un robot de manipulación de líquidos. No son aptas para su uso con vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción C18; poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep C18
Tipo Placa de 96 pocillos