Learn More
Thermo Scientific™ Placas de laboratorio de poliestireno HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Disponibles en una amplia gama de materiales cromatográficos, las placas de laboratorio Thermo Scientific™ HyperSep™ de poliestireno permiten una purificación sencilla y cómoda y la preparación de muestras para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas. Con este formato de placa de 96 pocillos, el medio se integra en el fondo de la placa. Algunas aplicaciones habituales son:
- Histocultivo y separación de productos
- Concentración de muestras a pequeña escala
- Limpieza de muestras
- Obtención de muestras tras la cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | SAX; poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep SAX |
| Tipo | Placa de 96 pocillos |