Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ Javelin
Código de producto. 10504285 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Absorbente:
AX de retenedor HyperSep
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain CX
PEP de retenedor HyperSep
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10504285
Marca: Thermo Scientific™ 60310302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estas columnas de protección de SPE de conexión directa, con un diseño hermético para mayor comodidad y eficacia.
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
  • Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
  • Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas de SPE de conexión directa Thermo Scientific HyperSep Javelin cuentan con un diseño exclusivo de apriete manual para mayor comodidad y eficacia.
Las columnas SPE en línea de conexión directa HyperSep Javelin están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HyperSep Retain-CX; diámetro interno de 3,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida en línea
Para utilizar con (equipo) Sistema de HPLC convencional
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Retain CX
Tipo Columna de extracción en fase sólida en línea
Diámetro interior (métrico) 3,0 mm