Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC para extracción de fase sólida en línea HyperSep™
Código de producto. 10578015 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Absorbente:
AX de retenedor HyperSep
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain CX
PEP de retenedor HyperSep
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Absorbente Diámetro interior (métrico) unitSize
10578015 PEP de retenedor HyperSep 2,1 mm cada uno
10169044 PEP de retenedor HyperSep 3,0 mm cada uno
10199174 HyperSep Retain CX 2,1 mm cada uno
10629375 HyperSep Retain CX 3,0 mm cada uno
10547435 AX de retenedor HyperSep 2,1 mm cada uno
10733976 AX de retenedor HyperSep 3,0 mm cada uno
10240895 HyperSep Hypercarb 2,1 mm cada uno
10577435 HyperSep Hypercarb 3,0 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10578015
Marca: Thermo Scientific™ 60312201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con estas columnas que combinan sustancias químicas de SPE con accesorios y hardware de columnas para HPLC tradicionales.
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
  • Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
  • Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas para HPLC de SPE en línea HyperSep combinan sustancias químicas de SPE con conexiones y hardware tradicionales de columna para HPLC.
Las columnas para HPLC de SPE en línea HyperSep están disponibles con las siguientes sustancias químicas para SPE HyperSep:
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HyperSep Retain PEP; diámetro interno de 2,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida en línea
Para utilizar con (equipo) Sistema de HPLC convencional
Línea de productos HyperSep
Absorbente PEP de retenedor HyperSep
Tipo Columna para HPLC en línea
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.