Learn More
Thermo Scientific™ Indicador de vacío del colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Solicite el indicador de vacío si necesita reponerlo para medir el vacío en el colector de bloques de cristal.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-240
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Solicite el indicador de vacío del colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™ si necesita reponerlo. El colector permite el procesamiento de 16 o 24 muestras con los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep en condiciones de vacío. El indicador está disponible por separado o con el conjunto de válvulas.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Medidor de vacío, pack de 1 | |
Colectores de vacío | |
Medidor de vacío |
Preparación de muestras para SPE | |
HyperSep |