Learn More
Thermo Scientific™ Tapa de colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales. Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción para complementar los formatos de placas de 96 pocillos y cartuchos tradicionales.
Los colectores de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una forma sencilla de procesar rápidamente varias muestras. La tapa rígida del colector Corian es resistente a la deformación y permite que las muestras se eluyan directamente en los tubos de ensayo desechables. El diseño permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa de colector de vacío de 16 orificios, pack de 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para SPE |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de 16 puertos del bloque de cristal |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | tapa |
| Cantidad | 1 Pk. |