Learn More
Thermo Scientific™ Productos de extracción de SPE por dispersión HyperSep™ (QuEChERS)
Código de producto. 11557651 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tubos para centrífuga de 50 ml: 1500 mg de sulfato de magnesio, 500 mg de C18
Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro sódico, 1000 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 500 mg de citrato disódico sesquihidratado
Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro de sodio
Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro sódico anhidro
Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro sódico, 1500 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 750 mg de citrato disódico sesquihidratado
Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de acetato de sodio anhidro
Tubos para centrífuga de 50 ml: 900 mg de sulfato de magnesio anhidro, 300 mg de PSA, 150 mg de GCB
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 250
Código de producto. Descripción unitSize
11557651 Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro sódico, 1500 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 750 mg de citrato disódico sesquihidratado paquete de 250
11831082 Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de acetato de sodio anhidro paquete de 250
10269084 Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro sódico anhidro paquete de 250
11527671 Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro sódico, 1000 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 500 mg de citrato disódico sesquihidratado paquete de 250
11554725 Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de acetato de sodio anhidro paquete de 25
11504735 Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro sódico, 1000 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 500 mg de citrato disódico sesquihidratado paquete de 25
11564725 Tubos para centrífuga de 50 ml: 4000 mg de sulfato de magnesio anhidro, 1000 mg de cloruro de sodio paquete de 25
11574725 Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro sódico, 1500 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 750 mg de citrato disódico sesquihidratado paquete de 25
15200359 Tubos para centrífuga de 50 ml: 900 mg de sulfato de magnesio anhidro, 300 mg de PSA, 150 mg de GCB paquete de 250
12693075 Tubos para centrífuga de 50 ml: 1500 mg de sulfato de magnesio, 500 mg de C18 paquete de 250
10 options
Código de producto. 11557651
Marca: Thermo Scientific™ 60105212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y logre determinaciones de pesticidas más precisas utilizando estos productos de SPE por dispersión previamente preparados para extracciones QuEChERS.
Los métodos de SPE por dispersión QuEChERS ofrecen un enfoque práctico y eficaz para la extracción y la limpieza de residuos pesticidas en alimentos y otras matrices complejas. El robusto procedimiento ofrece una serie de atractivas ventajas: altas recuperaciones, resultados exactos, alto procesamiento de muestras, bajo nivel de utilización de disolvente y material de vidrio, mano de obra y espacio en las mesas de trabajo reducidos y menores costes en reactivos.
Los productos de extracción de SPE por dispersión Thermo Scientific™ HyperSep™ están disponibles en una amplia gama de combinaciones de absorbentes preparados previamente, cada uno con los absorbentes adecuados para la extracción óptima de analitos mediante métodos QuEChERS.
Los productos de extracción de SPE por dispersión HyperSep utilizan sulfato de magnesio para ayudar en la extracción, junto con cloruro de sodio, citrato de sodio o anhidro acetato de sodio para compuestos de base sensible compuestos (p. ej., folpet o captan). Se suministran en un tubo para centrífuga de polipropileno de 50 ml para facilitar las extracciones.
Los productos de SPE por dispersión están preparados y optimizados para el método que se plantee, por lo que usted:
  • Ahorrará un tiempo valioso de preparación
  • Logrará resultados analíticos más coherentes debido a la uniformidad de los productos y un riguroso control de calidad.
  • Conseguirá extracciones más limpias y recuentos de pico inferiores como resultado del uso de productos preparados previamente de máxima calidad.
Técnica QuEChERS
  • Desarrollada por el USDA Eastern Regional Research Center (Centro de Investigación Regional del Este) en 2003, la técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápida, sencilla, asequible, efectiva, resistente y segura]) se está convirtiendo cada vez más en la técnica elegida para la extracción y limpieza de residuos pesticidas.
El método QuECHERS es un proceso de dos pasos: extracción seguido de limpieza. Actualmente, existen cuatro variaciones del método QuEChERS en uso:
  • El método QuEChERS original utiliza cloruro de sodio para mejorar la extracción.
  • El método AOAC 2007.01 por dispersión utiliza acetato de sodio como un tampón, sustituyendo al cloruro de sodio.
  • La variación de fase dual PSA y GCB se utiliza para eliminar los niveles elevados de clorofila y esteroles vegetales en el extracto final sin perder pesticidas planares (aromáticos polares) mediante una mezcla de disolvente acetona:tolueno (3:1)
  • La versión europea es similar al método AOAC, a excepción de que la extracción utiliza cloruro de sodio, citrato de sodio deshidratado y citrato disódico sesquihidratado, en lugar de acetato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos para centrífuga de 50 ml: 6000 Mg de sulfato de magnesio anhidro, 1500 mg de cloruro sódico, 1500 mg de citrato sódico tribásico dihidratado, 750 mg de citrato disódico sesquihidratado
Para utilizar con (aplicación) Método QuEChERS
Línea de productos HyperSep
Absorbente Sulfato de magnesio anhidro, cloruro sódico, citrato sódico tribásico dihidratado, citrato disódico sesquihidratado
Tipo Preparación de muestras QuEChERS
Volumen (métrico) 50 ml
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.