Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de diol HyperSep™
Código de producto. 10117754 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10117754 50 mg 1 mL paquete de 100
10488854 100 mg 1 mL paquete de 100
10741937 200 mg 3 mL paquete de 50
10177734 500 mg 3 mL paquete de 50
10065864 500 mg 6 mL paquete de 30
10340955 1000 mg 6 mL paquete de 30
10714457 2000 mg 15 mL paquete de 20
10260145 5000 mg 25 mL paquete de 20
10504295 10.000 mg 75 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10117754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60108571
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente extracción en fase normal de compuestos polares con estos cartuchos de SPE de diol.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
El absorbente utilizado en los cartuchos de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ cuenta con cadenas de alquilos cortas con grupos funcionales polares y son ideales para el aislamiento de compuestos polares. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Extracción de fase normal de compuestos polares
  • Purificación de compuestos polares
Los cartuchos de SPE HyperSep Diol se utilizan normalmente como una alternativa al sílice en aplicaciones de fase normal en las que el carácter ácido del sílice puede ser problemático.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 1 mL
Descripción Peso del lecho 50 mg; volumen de la columna 1 mL
Peso del lecho 50 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción y purificación de compuestos polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Diol
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 100/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.