Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ C8
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C8 ofrecen una alternativa menos retentiva que C18 para compuestos moderadamente polares a no polares.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Individual Wells SPE; 100 mg de peso de cama |
| Para utilizar con (aplicación) | Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Absorbente | HyperSep C8 |
| Tipo | Pocillo individual |