Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para colectores HyperSep-96™
Código de producto. 11841132 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador Luer
Tapón de sellado de placa base
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tipo unitSize
11841132 Tapón de sellado de placa base paquete de 50
11527611 Adaptador Luer paquete de 25
2 options
Código de producto. 11841132
Marca: Thermo Scientific™ 60300313
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimice el rendimiento de los productos Thermo Scientific™ HyperSep-96™ con los accesorios para colectores HyperSep-96.
Optimice el rendimiento de los productos Thermo Scientific™ HyperSep-96™ con los accesorios para colectores HyperSep-96.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapones de sellado de placa base, tiras de 8
Para utilizar con (aplicación) Extracción de fase sólida
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío
Línea de productos HyperSep-96
Tipo Tapón de sellado de placa base