Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC H+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato H+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 2/paq. |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
| Tamaño de partículas | 8 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Temperatura | 65°C |
| Tipo USP | L17 |
| Fase estacionaria | Contraión H+ |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.