Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC H+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Código de producto. 11507541 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
50 mm
100 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
7,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11507541
Marca: Thermo Scientific™ 69608107780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas para LC se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato H+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.
  • Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
  • Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
  • Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 7,7 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 725 psi (50 bar)
Tamaño de partículas 8 μm
pH De 1 a 11
Temperatura 65°C
Tipo USP L17
Fase estacionaria Contraión H+
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
Tipo de columna Análisis de carbohidratos
Fase Intercambio de ligandos
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.