Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Ca2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Código de producto. 11567531 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
50 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
7,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11567531 5 mm 3 mm paquete de 2
11557531 300 mm 7,7 mm cada uno
11547531 50 mm 7,7 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11567531
Marca: Thermo Scientific™ 69208903027
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Ca2 + Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.
  • Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
  • Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
  • Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 2/paq.
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 5 mm
Presión máxima 725 psi (50 bar)
Tamaño de partículas 8 μm
pH De 1 a 11
Temperatura 90°C
Tipo USP L19
Fase estacionaria Contraión Ca2+
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
Tipo de columna Análisis de carbohidratos
Fase Intercambio de ligandos
Tipo Cartucho protector
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.