Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de depósitos HyPerforma, revestimiento CX3-9
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Description
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción en una sala limpia ISO 7 en condiciones de buenas prácticas de fabricación actuales estériles.
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso, necesarios con recipientes reutilizables, y reduce los riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones:
- Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos.
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 38 L |
| Capacidad (imperial) | 10 gal |
| Embalaje exterior | Cajas de cartón |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Método de esterilización | Irradiada |
| Línea de productos | HyPerforma |
| Film Description | CX3-9. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction