Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de depósitos HyPerforma, revestimiento CX3-9
Código de producto. 17820567 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17820567 757 L paquete de 10
17810647 378 L paquete de 10
17840567 19 L paquete de 10
17830567 28 L paquete de 10
17870567 38 L paquete de 5
5 options
Código de producto. 17820567
Marca: Thermo Scientific™ SH30647.11
El sistema de revestimiento del depósito con drenaje superior se compone de una película de plástico multicapa de una sola red CX3-9, con dimensiones optimizadas para bidones y depósitos cilíndricos estándares del sector.Tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción en una sala limpia ISO 7 en condiciones de buenas prácticas de fabricación actuales estériles.
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso, necesarios con recipientes reutilizables, y reduce los riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones:
  • Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos.
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 757 L
Capacidad (imperial) 200 gal
Embalaje exterior Cajas de cartón
Embalaje interior de protección Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Método de esterilización Irradiada
Línea de productos HyPerforma
Film Description CX3-9.