Learn More
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Magnetic Stirring Plate; EU 230V, 50/60 Hz,0.5 amps
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Cantidad | 1 unidad |
| Línea de productos | HyPerforma, Mixtainer |