Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Preparative Column 5μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
21,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad para C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Tipo USP | L109 |
| Mostrar más |