Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC Hypercarb™, 7 μm
Código de producto. 11538420 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11538420
Marca: Thermo Scientific™ 35007022130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas Thermo Scientific™ Hypercarb™ incorporan un carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 1 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase normal y reversa