Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 150 mm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad para C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | High Temperature Analytical Column |
| Diámetro (métrico) | 4.6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Tipo USP | L109 |
| Fase estacionaria | Carbono grafitizado poroso |
| Línea de productos | Hypercarb |
| Mostrar más |