Learn More
Thermo Scientific™ Nanocolumnas de HPLC Hypercarb™
Código de producto. 10574875 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
75 μm
Tipo:
Integrafrit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10574875
Marca: Thermo Scientific™ 35005057563
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las nanocolumnas de HPLC Thermo Scientific Hypercarb operan a un caudal de nl/min, en lugar de ml/min, y ofrecen una relación señal-ruido mayor que las columnas que normalmente se utilizan con electrospray.
Las columnas HPLC Nanobore Thermo Scientific™ Hypercarb 5 μm, con caudales de nl/min frente a ml/min, ofrecen una relación señal-ruido mayor que las columnas tradicionales utilizadas con electrospray.
  • Columnas capilares de sílice flexibles y de alta sensibilidad
  • Diámetro interior de 75 μm y 150 μm para una mayor sensibilidad
  • Amplia selección de fases estacionarias para opciones alternativas de selectividad
  • Excelente para aplicaciones de LC/MS y aplicaciones de alta temperatura
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente
Información para pedidos:
A menos que se especifique lo contrario, IntegraFrit y PicoFrit se venden en unidades de una sola columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna capilar, 3/pack
Diámetro (métrico) 75 μm
Para utilizar con LC/MS, ESI
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Retención polar
Fase Fase normal y reversa
Tipo Integrafrit