Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de retención polar de carbono grafitizado poroso Hypercarb™, 5 μm, 2,1 mm x 20 mm
Código de producto. 11528720 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 11528720
Marca: Thermo Scientific™ 35005022151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypercarb™ DASH-HTS de 5 μm están diseñadas para aplicaciones de LC/MS de alto rendimiento. Estas columnas cortas son ideales para gradientes balísticos, proporcionando suficiente retención y sensibilidad para aplicaciones de LC/MS muy rápidas.
  • Columnas cortas de 20 mm para un análisis rápido de LC/MS
  • El diseño patentado de bajo volumen muerto minimiza la separación de las bandas
  • Los racores de apriete manual permiten cambiar las columnas con rapidez y facilidad
  • Disponibles en packs de 3 o packs de 10 para una mejor rentabilidad
Características de la fase sólida Hypercarb
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Retención polar
Fase Fase normal y reversa