Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Product Code. 10704386 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de HTS, pack de 3
Columna de alta temperatura
Columna de análisis
Columna preparativa
Unit Size:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10704386
Brand: Thermo Scientific™ 35003032146
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de alta temperatura
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 30 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Esférico, carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna de alta temperatura
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.