Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad a C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
- Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
- Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de alta temperatura |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Fase estacionaria | Carbono grafitizado poroso |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.