Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-800
Código de producto. 12670832 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12670832 10 12 pares
12680832 7 12 pares
12690832 7,5 12 pares
12600842 8 12 pares
12610842 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12670832 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 32800100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Color azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 10
Modelo 32-800
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Revestimiento Tejido interlock de algodón y poliéster
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Resistente a Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
Serie 32-800