Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio Hynit™ serie 32-105
Código de producto. 12690822 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
7,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12690822 7,5 12 pares
12680822 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12690822 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 32105075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
Ideales para uso general en toda la planta, inspección de montaje, recepción, fabricación de dificultad media a sencilla y manipulación de materiales.
  • El tejido impregnado de nitrilo garantiza una excelente resistencia a la abrasión y a los enganches
  • Con corte acanalado y revestimiento de tejido entrelazado para un mejor agarre en seco y una excelente movilidad
  • Los guantes repelen los líquidos y se pueden lavar a máquina, por lo que no se encogen, se endurecen ni pierden el agarre
  • El revestimiento no se levantará
  • Puños codificados por colores para facilitar la identificación de las tallas y el emparejamiento después de cada lavado
  • Disponibles con reversos sólidos y transpirables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Green
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 7,5
Estilo de puño de los guantes Deslizable
Material de revestimiento Interlock Knit Polyester Cotton
Revestimiento Tejido interlock de algodón y poliéster
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
Serie 32-105