Descripción
Ideal para montaje, inspección, fabricación sencilla, manipulación de materiales, envío y recepción, mantenimiento y trabajos con láminas de metal.
- Forma natural de la mano: más fácil de usar durante largos períodos.
- Sin silicona.
- Garantiza la correcta limpieza de las chapas metálicas: importante en los sectores del acero y los motores.
- Revestimiento y puños de tejido interlock de algodón para una mayor comodidad
- Palma revestida de nitrilo para una resistencia excepcional a los cortes
- Resistentes a las perforaciones y la abrasión
- Proporcionan flexibilidad y movilidad
- Se pueden lavar a máquina y de forma continua sin que se vuelva rígido e incómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 3111 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |