Learn More
SICCO Hygrometer
Código de producto. 10114781
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +50 °C
De -10 °C a +60 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10114781 De -10 °C a +50 °C cada uno
10399371 De -10 °C a +60 °C cada uno
2 options
Código de producto. 10114781
Marca: SICCO V186607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hygrometer suitable for Super Star and Super Maxi Desiccators
  • Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
  • Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
  • Humidity between 20 and 99 r.h.
  • Max. measuring error:
  • +/-1°C between -10° and +50°C
  • +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Especificaciones
Tipo Hygrometer
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +50 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95 x 110 x 20 mm
Peso (métrico) 171 g