Learn More
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas
- Proporcionan protección frente a los cortes y la exposición al aceite, tanto ligeros como pesados, en múltiples aplicaciones
- Proporcionan una buena movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ
- Capacidad de agarre superior gracias a la tecnología ANSELL GRIP™ para un manejo seguro en aplicaciones secas o con presencia de aceites
- Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con la durabilidad de la unión del pulgar hasta 12 veces más
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
- Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Dyneema, Foam Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |