Learn More
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16019711 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16019711 7 12 pares
16009711 6 12 pares
16029711 8 12 pares
16039711 9 12 pares
16049711 10 12 pares
16059711 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16019711 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11939070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de peso más ligero resistentes a los cortes y repelentes al aceite con unión de pulgar reforzada que proporciona una durabilidad de hasta 12 veces para soportar durante más tiempo el desgaste
  • La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas
  • Proporcionan protección frente a los cortes y la exposición al aceite, tanto ligeros como pesados, en múltiples aplicaciones
  • Proporcionan una buena movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ
  • Capacidad de agarre superior gracias a la tecnología ANSELL GRIP™ para un manejo seguro en aplicaciones secas o con presencia de aceites
  • Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con la durabilidad de la unión del pulgar hasta 12 veces más
  • El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
  • Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Dyneema, Foam Nitrile
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Norma EN388 EN 388:4X42B
Para utilizar con (aplicación) Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Tecnología de diamante Dyneema™
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modelo 11939070
Serie HyFlex™ 11-939
Estilo de pulgar Reforzados
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21,2 cm