Learn More
Ansell Guantes repelentes de aceite con revestimiento de nitrilo de resistencia media ActivArmr™ 47-400
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes ActivArmr™ cuentan con forro de punto entrelazado, gran tamaño y diseños contorneados para una mayor comodidad
- La formulación especial del nitrilo proporciona una combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y repelencia al aceite.
- La forma natural de la mano es más fácil de usar durante períodos prolongados
- Los guantes garantizan la limpieza de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Algodón |
| Mostrar más |