Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo texturizado rugoso HyFlex™ 11-953
Código de producto. 16059721 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16059721 10 12 pares
16019721 6 12 pares
16029721 7 12 pares
16039721 8 12 pares
16049721 9 12 pares
5 options
Código de producto. 16059721
Marca: Ansell 11953100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La textura rugosa de la palma protege contra el aceite, al tiempo que mejora la capacidad de agarre en entornos seguros para alimentos
  • Revestimiento de la palma rugoso de nitrilo
  • Protege contra el aceite
  • Mejora el agarre en entornos de manipulación de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Poliamida
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 4121A
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento, fabricación de metales y manipulación general
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-953
Yarn Gauge 13