Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo texturizado rugoso HyFlex™ 11-953
Código de producto. 16049721 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16049721 9 12 pares
16019721 6 12 pares
16029721 7 12 pares
16039721 8 12 pares
16059721 10 12 pares
5 options
Código de producto. 16049721
Marca: Ansell 11953090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La textura rugosa de la palma protege contra el aceite, al tiempo que mejora la capacidad de agarre en entornos seguros para alimentos
  • Revestimiento de la palma rugoso de nitrilo
  • Protege contra el aceite
  • Mejora el agarre en entornos de manipulación de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Poliamida
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves
Tamaño 9
Norma EN388 4121A
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento, fabricación de metales y manipulación general
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-953
Yarn Gauge 13