Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo texturizado rugoso HyFlex™ 11-953
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Revestimiento de la palma rugoso de nitrilo
- Protege contra el aceite
- Mejora el agarre en entornos de manipulación de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Gris |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 4121A |
| Mostrar más |