Learn More
Ansell™ Guantes Nitrotough™ N3500 Hyflex™ serie 11-947
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15397637 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
7
8
L, 9
XL, 10
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15397637 11 12 pares
15387637 XL, 10 12 pares
15347637 7 12 pares
15357637 8 12 pares
15367637 L, 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15397637 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11947110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones en las que se precisa de una gran sensibilidad táctil. Los guantes Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-947 Nitrotough™ N3500 proporcionan una muy buena protección contra los cortes.
  • Guantes industriales multiuso
  • Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
  • El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
  • Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
  • Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
  • Flexibles y cómodos
  • El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
  • Cambio de herramientas y moldes
  • Inspección
  • Moldeado por inyección a presión
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2005
Estructura Knit
Descripción Calibre: 13
Coating Material Foam Nitrile
Color Azul, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Hand Specific
Latex Free No
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 11
Temperatura máx. (imperial) Lavado: 104 °F
Temperature (Metric) Max Lavado: 40 °C
Estilo de puño de los guantes Tejido
Incluye Tecnologías FORTIX™ e INTERCEPT™
Material de revestimiento Tecnología Ansell INTERCEPT™
Tipo de empaquetado 12 pares de guantes por caja, 12 cajas por paquete
Serie 11-947
Longitud (métrico) 235 a 275 mm