Learn More
Ansell HyFlex 11-944 Guantes de nitrilo resistentes a la abrasión
Descripción
- Mayor durabilidad: Los guantes de trabajo industrial HyFlex™ 11-944 cuentan con una resistencia a la abrasión de nivel EN 3/ANSI nivel 4, con un robusto recubrimiento de nitrilo en la palma
- Comodidad refinada: El tejido de Nylon y las puntadas elásticas hacen que sean cómodos y fáciles de llevar durante periodos prolongados
- Mayor destreza: El diseño ligero y ágil del HyFlex™ 11-944 proporciona protección para las manos con auténtica flexibilidad
- Agarre superior: Al poseer un fuerte agarre, estos guantes de seguridad de alta calidad funcionan mejor en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente aceitosos
- Uso específico: Su diseño único los hace ideales para la fabricación de automóviles y la fabricación de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Blanco |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?