Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-937, 3/4 revestidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16079701 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16079701 9 12 pares
16049701 6 12 pares
16059701 7 12 pares
16069701 8 12 pares
16089701 10 12 pares
16099701 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16079701 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11937090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de peso más ligero resistentes a los cortes y repelentes al aceite con unión de pulgar reforzada que proporciona una durabilidad de hasta 12 veces para soportar durante más tiempo el desgaste
  • Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
  • El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
  • Unión de pulgar reforzada para mayor protección y una vida útil más larga
  • Buena capacidad de agarre para una manipulación segura en aplicaciones en entornos secos o aceitosos
  • Revestimiento FORTIX de alta durabilidad para alargar la vida útil del producto
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Dyneema, Foam Nitrile
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388:4X42B
Para utilizar con (aplicación) Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Tecnología de diamante Dyneema™
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modelo 11937090
Cantidad 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Serie HyFlex™ 11-937
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21,2 cm