Learn More
Ansell Guantes de resistencia media HyFlex™ 11-928, con revestimiento sin vidrio INTERCEPT™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Sin silicona ni DMF
- Buen agarre para una manipulación segura en aplicaciones tanto secas como ligeramente grasas
- El revestimiento de nitrilo de doble inmersión protege contra la exposición a aceites y fluidos industriales a la vez que proporciona una gran durabilidad y una vida útil prolongada.
- Revestimiento de aramida INTERCEPT para un mayor rendimiento de corte
- Protección térmica de contacto de nivel 1
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; conforme con REACH; categoría II; EN407 X1XXXX |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Latex Free | Sí |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | EN 388:4X32D |
| Para utilizar con (aplicación) | Automoción, fabricación de metales, maquinaria y equipos |
| Mostrar más |