Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio HyFlex™ serie 11-920
Código de producto. 11766663 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11766663 10 12 pares
11706673 8 12 pares
11796663 7 12 pares
11716673 9 12 pares
11776663 11 12 pares
11786663 6 12 pares
6 options
Código de producto. 11766663
Marca: Ansell™ 11920100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule con confianza aquellos componentes pequeños y medianos ligeramente recubiertos con aceite o lubricante. Protege la piel de la contaminación por aceite.
  • Tecnología patentada Ansell Grip Technology™.
  • El acanalado microscópico del revestimiento del guante hacen que el aceite resbale para garantizar un contacto firme entre el guante y la superficie.
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de nailon
  • Revestimiento de nitrilo
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos
  • Color azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad ANSI, EN 388 : 3131
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Blue
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Buena resistencia a los enganches y las perforaciones y excelente resistencia a la abrasión
Serie 11-920