Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7146533 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 15856912
Marca: Ansell™ 11849060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno gracias a:
  • El revestimiento transpirable de 360° que proporciona una protección adicional en la parte posterior de la mano, sin comprometer la comodidad
  • Protección total FORTIX™ para que se puedan utilizar durante periodos más largo en entornos secos y abrasivos
  • Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y un día a día más seguro en el trabajo
  • Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo que optimiza la productividad de los trabajadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Clasificación Categoría II
Área revestida Totalmente recubierto
Estructura Knit
Material del manguito Forro de punto automático
Descripción Uso general
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating 2
Desechables N.º
Acabado exterior Totalmente recubiertos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Spandex, Nylon, Foam Nitrile
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo 11-849
Grosor (métrico) 1.15 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Grip Design Ansell Grip Technology
Color hem. Marrón
Material de revestimiento Nailon, spandex
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos 1
Cantidad 20
Resistente a 4121 A
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Wing
Dimensiones (L x An) 215 x 88 mm
Longitud (imperial) 215 mm
Anchura (métrico) 88 mm
Peso (métrico) 18 g
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.