Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15866912 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 15866912
Marca: Ansell™ 11849070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno
Diseñados para proporcionar comodidad y protección en frente a posibles arañazos, desgarros y suciedad en cualquier entorno gracias a:
  • El revestimiento transpirable de 360° que proporciona una protección adicional en la parte posterior de la mano, sin comprometer la comodidad
  • Protección total FORTIX™ para que se puedan utilizar durante periodos más largo en entornos secos y abrasivos
  • Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y un día a día más seguro en el trabajo
  • Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo que optimiza la productividad de los trabajadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Clasificación Categoría II
Área revestida Totalmente recubierto
Estructura Knit
Material del manguito Forro de punto automático
Descripción Uso general
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Cut Resistance Rating 2
Desechables N.º
Acabado exterior Totalmente recubiertos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Spandex, Nylon, Foam Nitrile
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Modelo 11-849
Grosor (métrico) 1.15 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Grip Design Ansell Grip Technology
Color hem. Marrón
Material de revestimiento Nailon, spandex
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos 1
Cantidad 20
Resistente a 4121 A
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Wing
Dimensiones (L x An) 225 x 92 mm
Longitud (imperial) 225 mm
Anchura (métrico) 92 mm
Peso (métrico) 20 g