Learn More
Ansell™ Guantes HyFlex 11-840
Descripción
- Estos guantes industriales ofrecen tecnología de resistencia a la abrasión Fortix™ para una mayor durabilidad
- Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo ideales con hasta el doble de agarre para un manejo más seguro
- Transpirabilidad mejorada para una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Chlorinated | No |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Negro, Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Rough |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nailon y Spandex |
| Mostrar más |