Learn More
Ansell Guantes ESD de nailon/spandex 11-819 HyFlex™ con revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17280157
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17280157 7 12 pares
17270157 6 12 pares
17290157 8 12 pares
17200167 9 12 pares
17210167 10 12 pares
17220167 11 12 pares
6 options
Código de producto. 17280157
Marca: Ansell 11819070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de seguridad con funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014, que protegen los productos frente a descargas electrostáticas. El revestimiento ultrafino FORTIX™ mejora el agarre, al tiempo que mantiene una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
  • Funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014
  • Se pueden utilizar en zonas con riesgo de explosión como parte de una cadena de conexión a tierra
  • El nailon de calibre 18 y el revestimiento de spandex sin costuras ayudan a mantener una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión
  • El revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ mejora el agarre y proporciona una protección de larga duración
  • La tecnología Comfort Fit ZONZ™ garantiza que los guantes sean ultratranspirables
  • El proceso de lavado exclusivo permite proporcionar guantes más limpios y cómodos
  • La funcionalidad de la pantalla táctil permite a los usuarios trabajar con varios dispositivos de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
  • Aprobado dermatológicamente por Dermatest™
  • Certificado por OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Área revestida Palm
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Azul
Desechables No
Acabado exterior Rough
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Nailon, Spandex
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Norma EN388 3121A
Para utilizar con (aplicación) Aeroespacial, automoción, logística y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Tipo de Palm Revestido
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18