Learn More
Ansell Guantes desgarrables revestidos con espuma de nitrilo HyFlex™ 11-812
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7162787 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16019671 6 12 pares
16029671 7 12 pares
16039671 8 12 pares
16049671 9 12 pares
16059671 10 12 pares
5 options
Código de producto. 16019671
Marca: Ansell 11812060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un diseño de punto único permite que el guante se desgarre con facilidad en múltiples zonas de alto riesgo, lo que reduce significativamente el riesgo de sufrir lesiones en las manos si el guante se enreda en una herramienta giratoria.
  • Guantes de montaje ultrafinos diseñados para rasgarse fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo
  • El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona una extrema sensibilidad al tacto cuando se requiere un alto grado de precisión
  • La tecnología ZONZ Comfort Fit mantiene las manos frescas y cómodas
  • Los guantes no protegen directamente a los trabajadores de las lesiones causadas por el contacto con una máquina afilada o que gire a gran velocidad
  • Deseche los guantes que se hayan enredado en una máquina giratoria, tanto si se han rasgado como si no
  • Recomendados para herramientas giratorias con un par mínimo de 10 Nm y velocidades superiores a 200 RPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Estructura Knit
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Blanco
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Material Nailon, Spandex
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 6
Norma EN388 2010A
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y almacenamiento
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Serie HyFlex™ 11-812
Yarn Gauge 18