Descripción
- Guantes de montaje ultrafinos diseñados para rasgarse fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo
- El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona una extrema sensibilidad al tacto cuando se requiere un alto grado de precisión
- La tecnología ZONZ Comfort Fit mantiene las manos frescas y cómodas
- Los guantes no protegen directamente a los trabajadores de las lesiones causadas por el contacto con una máquina afilada o que gire a gran velocidad
- Deseche los guantes que se hayan enredado en una máquina giratoria, tanto si se han rasgado como si no
- Recomendados para herramientas giratorias con un par mínimo de 10 Nm y velocidades superiores a 200 RPM
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | No |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon, Spandex |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Mostrar más |