Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de baja resistencia de nitrilo y poliuretano Hyflex™ serie 11-800
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11716404 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 8
Código de producto.
11716404 Tamaño: 8
1 options
Código de producto. 11716404
Marca: Ansell Edmont™ 11800080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son transpirables para ofrecer una mayor comodidad a los trabajadores. Los guantes de espuma de nitrilo de baja resistencia Hyflex™ serie 11-800 Ansell Edmont™ proporcionan un mejor agarre para que el trabajador pueda realizar tareas táctiles con facilidad.
  • Guantes industriales multiuso
  • Mejor ajuste a medida en la base del dedo meñique, ya que se adapta a los contornos naturales de las manos
  • El guante se somete a un proceso de lavado exclusivo que extrae eficazmente las impurezas, creando así un guante más limpio y cómodo
  • Certificado independientemente como inocuo para la piel por el sistema de certificación y pruebas Oeko-Tex™
  • No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas
  • Con tecnología Ansell ZONZ™ Comfort Fit para un ajuste y una sensibilidad táctil mejorados
  • Más duradero que el diseño original
  • El revestimiento mejorado ofrece una mayor capacidad de agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos, al mismo tiempo que aumenta la durabilidad del producto en comparación con su anterior formulación
Aplicaciones:
  • Sistemas de ajuste y atornillado
  • Componentes y piezas de fijación
  • Manipulación de mercancías entrantes
  • Carga y descarga de camiones y otros vehículos
  • Carga de camiones y vehículos
  • Cerrajería
  • Recogida y fijación de componentes
  • Envío, transporte y entrega de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Descripción Calibre: 15
Coating Material Foam Nitrile
Color Gris
Hand Specific
Latex Free Sí
Material Nitrilo de espuma
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 8
Temperatura máx. (imperial) Lavado: 104 °F
Temperature (Metric) Max Lavado: 40 °C
Estilo de puño de los guantes Tejido
Incluye Tecnología Comfort Fit ZONZ™
Material de revestimiento Nailon
Serie 11-800
Longitud (imperial) 7,8/10,4 pulg
Longitud (métrico) 199 a 265 mm